Learn More
MP Biomedicals Kit de diagnostic pour la triiodothyronine libre (FT3) (MPQuanti™ seulement)
Code produit 30280605 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Substances à analyser détectables:
Triiodothyronine libre (T3 )
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Substances à analyser détectables Conditionnement
30280605 Triiodothyronine libre (T3 ) 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30280605 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 07FT35025
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Le kit de diagnostic pour la triiodothyronine libre (FT3) est destiné à la détermination quantitative in vitro de la triiodothyronine libre (FT3) dans le sérum ou le plasma humain.
  • Kit de diagnostic pour la triiodothyronine libre (FT3) (sérum/plasma) détecte la FT3 sur la base d'un dosage immuno-fluorescent.
  • L'échantillon se déplace le long de la bande, du tampon d'échantillonnage au tampon absorbant.
  • Le FT3 présent dans l'échantillon entrera en compétition avec le T3 Antigène déposé sur la bandelette.
  • Moins il y a de FT3 dans l'échantillon, plus les microsphères fluorescentes conjuguées à des anticorps anti-T3 peuvent être capturées par le T3 Antigène déposé sur la bandelette.
  • La concentration de FT3 dans l'échantillon est inversement proportionnelle à l'intensité du signal fluorescent capturé sur la ligne T.
  • En fonction de l'intensité de fluorescence du test et de la courbe d'étalonnage, la concentration de FT3 dans l'échantillon est calculée par MPQuanti.™ Analyseur d'immunofluorescence.
  • Marquage CE
  • Pour une utilisation diagnostique in vitro professionnelle
  • Fonctionne uniquement avec MPQuanti™ Analyseur d'immunofluorescence
  • Plage de linéarité : 1,5-46 pmol/L (0,88-29,8 pg/mL), R ≥0,990
  • Les résultats des tests doivent être interprétés dans les 15 minutes.
Spécification
Substances à analyser détectables Triiodothyronine libre (T3 )
Méthode de détection Immunofluorescence
Type d’échantillon Sérum humain, plasma humain
Type POC, Cuantitativo, Libre, T3 , FT3
Forme Prêt à l’emploi (RTU)