Learn More
MP Biomedicals Kit de diagnostic pour HbA1c (MPQuanti)™ seulement)
Code produit 30280620 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Substances à analyser détectables:
HbA1c
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Substances à analyser détectables Conditionnement
30280620 HbA1c 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30280620 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 07HBA5025
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Le kit de diagnostic pour l'HbA1c est destiné à la détermination quantitative in vitro de l'HbA1c dans le sang total humain afin d'aider au diagnostic du diabète et à l'identification des patients susceptibles de développer un diabète.
  • Le kit de diagnostic pour HbA1c (sang total) est basé sur la technologie d'immunoanalyse par fluorescence.
  • L'échantillon se déplace le long de la bandelette, du tampon d'échantillonnage au tampon absorbant. L'HbA1c présente dans l'échantillon se fixe à l'anticorps HbA1c qui est conjugué à des microsphères fluorescentes.
  • Puis capturé par un anticorps anti-hémoglobine (Hb) déposé sur la membrane de nitrocellulose.
  • La concentration d'HbA1c dans l'échantillon est corrélée linéairement à l'intensité du signal de fluorescence.
  • Selon les deux intensités de fluorescence, le MPQuanti™ L'analyseur d'immunofluorescence calcule le pourcentage d'HbA1c dans l'échantillon.
  • Marquage CE
  • Pour une utilisation diagnostique in vitro professionnelle
  • Fonctionne uniquement avec MPQuanti™ Analyseur d'immunofluorescence
  • Plage de linéarité : 4 à 14,5 %, R ≥0,990
  • Les résultats des tests doivent être interprétés dans les 10 minutes.
  • Un marqueur du contrôle métabolique à long terme chez les personnes atteintes de diabète sucré
Spécification
Substances à analyser détectables HbA1c
Méthode de détection Immunofluorescence
Type d’échantillon Sang total humain
Type POC, quantitatif, HbA1c
Forme Prêt à l’emploi (RTU)