Learn More
MP Biomedicals Kit de diagnostic pourβ -hCG (MPQuanti™ seulement)
Code produit 30280609 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 tests/kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30280609 25 tests/kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30280609 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 07HCG5025
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Kit de diagnostic pourβ -hCG est destiné à la détermination quantitative in vitro deβ -gonadotrophine chorionique humaine (β -hCG) dans le sang total, le sérum ou le plasma humain.
  • Kit de diagnostic pourβ -hCG (sang total/sérum/plasma) est basé sur la technologie d'immunoanalyse par fluorescence.
  • L'échantillon passe du support d'échantillon au support absorbant. Si l'échantillon contientβ -hCG, il se fixe aux microsphères fluorescentes conjuguées à l'anti-β -anticorps anti-hCG.
  • Le complexe sera ensuite capturé par les anticorps de capture déposés sur la membrane de nitrocellulose (ligne de test).
  • La concentration deβ La concentration d'hCG dans l'échantillon est corrélée linéairement à l'intensité du signal de fluorescence capturé sur la ligne T.
  • Selon l'intensité de fluorescence du test et de la courbe standard, la concentration de β-hCG dans le pecimen est calculée par MPQuanti™ Analyseur d'immunofluorescence.
  • Marquage CE
  • Pour usage professionnel en diagnostic in vitro
  • Fonctionne uniquement avec MPQuanti™ Analyseur d'immunofluorescence
  • Plage de linéarité : 2-200 000 mUI/mL, R ≥0,990
  • Les résultats des tests doivent être interprétés dans les 15 minutes.
  • Pour le diagnostic deβ -gonadotrophine chorionique humaine (β -hCG) pour évaluer la grossesse
Spécification
Contenu et stockage 4°C à 30°C
Substances à analyser détectables bêta-hCG
Type d’échantillon Sang total humain, sérum humain, plasma humain
Type POC, quantitatif, bêta-hCG, grossesse
Quantité 25 tests/kit
Forme Prêt à l’emploi (RTU)