Learn More
MP Biomedicals Kit de diagnostic pour l'interleukine-6 (MPQuanti)™ seulement)
Code produit 30280617 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Substances à analyser détectables:
Interleukine 6
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Substances à analyser détectables Conditionnement
30280617 Interleukine 6 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30280617 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 07IL5025
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Le kit de diagnostic pour l'interleukine-6 est destiné à la détermination quantitative in vitro de l'interleukine-6 (IL-6) dans le sang total, le sérum ou le plasma humain.
  • Le kit de diagnostic pour l'interleukine-6 (sang total/sérum/plasma) est basé sur la technologie d'immunoanalyse par fluorescence.
  • L'échantillon se déplace le long de la bandelette, du tampon d'échantillonnage au tampon absorbant. Si l'échantillon contient de l'IL-6, celle-ci se fixe aux microsphères fluorescentes conjuguées aux anticorps anti-IL-6.
  • Le complexe sera ensuite capturé par les anticorps de capture déposés sur la membrane de nitrocellulose (ligne de test).
  • La concentration d'IL-6 dans l'échantillon est corrélée linéairement avec l'intensité du signal de fluorescence capturé sur la ligne T.
  • Selon l'intensité de fluorescence de l'échantillon et de la courbe d'étalonnage, la concentration d'IL-6 dans l'échantillon est calculée par le MPQuanti.™ Analyseur d'immunofluorescence.
  • Marquage CE
  • Pour une utilisation diagnostique in vitro professionnelle
  • Fonctionne uniquement avec MPQuanti™ Analyseur d'immunofluorescence
  • Plage de linéarité : 3 5000 pg/mL, R ≥0,990
  • Les résultats des tests doivent être interprétés dans les 15 minutes.
  • Pour le diagnostic des affections inflammatoires et de l'état immunitaire
Spécification
Substances à analyser détectables Interleukine 6
Méthode de détection Immunofluorescence
Type d’échantillon Sang total humain, sérum humain, plasma humain
Type POC, cuantitativo, interleucina-6, IL-6
Forme Prêt à l’emploi (RTU)