Learn More
MP Biomedicals Kit de diagnostic de l'hormone lutéinisante (LH) (MPQuanti™ seulement)
Code produit 30280616 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Substances à analyser détectables:
Survenue de LH (hormone lutéinisante ou LHh)
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Substances à analyser détectables Conditionnement
30280616 Survenue de LH (hormone lutéinisante ou LHh) 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30280616 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 07LH5025
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Le kit de diagnostic de l'hormone lutéinisante est destiné à la détermination quantitative in vitro de l'hormone lutéinisante (LH) dans le sang total, le sérum et le plasma humains.
  • Le kit de diagnostic pour LH (sang total/sérum/plasma) est destiné à la détermination quantitative in vitro de l'hormone lutéinisante (LH) dans le sang total/sérum/plasma humain comme aide à la détection de l'ovulation.
  • L'échantillon se déplace le long de la bande, du support d'échantillon au support absorbant. Si l'échantillon contient de la LH, celle-ci se fixe aux anticorps anti-LH conjugués aux microsphères fluorescentes.
  • Le complexe sera ensuite capturé par les anticorps de capture déposés sur la membrane de nitrocellulose (ligne de test).
  • La concentration de LH dans l'échantillon est corrélée linéairement à l'intensité du signal de fluorescence capturé sur la ligne T.
  • Selon l'intensité de fluorescence du test et de la courbe d'étalonnage, la concentration de LH dans l'échantillon est calculée par le MPQuanti™ Analyseur d'immunofluorescence.
  • Marquage CE
  • Pour une utilisation diagnostique in vitro professionnelle
  • Fonctionne uniquement avec MPQuanti™ Analyseur d'immunofluorescence
  • Plage de linéarité : 1-300 mUI/mL, R ≥0,990
  • Les résultats du test doivent être interprétés en quelques secondes (TEST RAPIDE) ou en 15 minutes (TEST STANDARD).
Spécification
Substances à analyser détectables Survenue de LH (hormone lutéinisante ou LHh)
Méthode de détection Immunofluorescence
Type d’échantillon Sang total humain, sérum humain, plasma humain
Type POC, quantitatif, LH, hormone
Forme Prêt à l’emploi (RTU)