Learn More
MP Biomedicals Kit de diagnostic de la myoglobine (MYO) (MPQuanti™ seulement)
Code produit 30280608 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Substances à analyser détectables:
Myoglobine
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Substances à analyser détectables Conditionnement
30280608 Myoglobine 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30280608 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 07MY5025
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Le kit de diagnostic pour la myoglobine (MYO) est destiné à la détermination quantitative in vitro de la myoglobine (MYO) dans le sang total, le sérum ou le plasma humain.
  • Le kit de diagnostic pour la myoglobine (MYO) (sang total/sérum/plasma) est basé sur la technologie d'immunoanalyse par fluorescence.
  • L'échantillon se déplace le long de la bandelette, du tampon d'échantillonnage au tampon absorbant.
  • Si l'échantillon contient de la myoglobine, celle-ci se fixe aux anticorps anti-myoglobine conjugués aux microsphères fluorescentes.
  • Le complexe sera ensuite capturé par les anticorps de capture déposés sur la membrane de nitrocellulose (ligne de test).
  • La concentration de myoglobine dans l'échantillon est corrélée à l'intensité du signal de fluorescence capturé sur la ligne T.
  • En fonction de l'intensité de fluorescence du test et de la courbe d'étalonnage, la concentration de myoglobine dans l'échantillon est calculée par le MPQuanti.™ Analyseur d'immunofluorescence.
  • Marquage CE
  • Pour une utilisation diagnostique in vitro professionnelle
  • Collaboration avec MPQuanti™ Analyseur d'immunofluorescence
  • Plage de travail linéaire : 5 ̴ 200 ng/mL, R ≥0,990
  • Les résultats des tests doivent être interprétés dans les 15 minutes.
  • Pour le diagnostic de l'infarctus du myocarde (IM)
Spécification
Substances à analyser détectables Myoglobine
Méthode de détection Immunofluorescence
Type d’échantillon Sang total humain, sérum humain, plasma humain
Type POC, Analyse quantitative, Myoglobine, Cardiaque
Forme Prêt à l’emploi (RTU)