Learn More
MP Biomedicals Kit de diagnostic pour la procalcitonine (PCT ) (MPQuanti™ seulement)
Code produit 30280604 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Substances à analyser détectables:
Procalcitonine
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Substances à analyser détectables Conditionnement
30280604 Procalcitonine 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30280604 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 07PCT5025
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Kit de diagnostic pour la procalcitonine (PCT ) est destiné à la détermination quantitative in vitro de la procalcitonine humaine (PCT ) dans le sang total, le sérum ou le plasma humain.
  • Kit de diagnostic pour la procalcitonine (PCT ) (Sang total/sérum/plasma) est basé sur la technologie d'immunoanalyse par fluorescence.
  • L'échantillon se déplace le long de la bandelette, du tampon d'échantillonnage au tampon absorbant. Si l'échantillon contient de la procalcitonine, celle-ci se fixe aux anticorps anti-procalcitonine conjugués aux microsphères fluorescentes.
  • Le complexe sera ensuite capturé par les anticorps de capture déposés sur la membrane de nitrocellulose (ligne de test).
  • La concentration de PCT dans l'échantillon, cela est corrélé à l'intensité du signal de fluorescence capturé sur la ligne T.
  • Selon l'intensité de fluorescence du test et la courbe standard, la concentration de PCT dans l'échantillon est calculé par MPQuanti™ Analyseur d'immunofluorescence pour afficher PCT concentration dans l'échantillon.
  • Marquage CE
  • Pour une utilisation diagnostique in vitro professionnelle
  • Fonctionne uniquement avec MPQuanti™ Analyseur d'immunofluorescence
  • Plage de travail linéaire : 1-50 ng/mL, R ≥0,990
  • Les résultats des tests doivent être interprétés dans les 15 minutes.
  • Utilisé comme aide au diagnostic des affections inflammatoires
Spécification
Substances à analyser détectables Procalcitonine
Méthode de détection Immunofluorescence
Type d’échantillon Sang total humain, sérum humain, plasma humain
Type POC, cuantitativo, procalcitonina, PCT
Forme Prêt à l’emploi (RTU)