Learn More
MP Biomedicals Kit de diagnostic de la progestérone (MPQuanti)™ seulement)
Code produit 30280621 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Substances à analyser détectables:
Progestérone
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Substances à analyser détectables Conditionnement
30280621 Progestérone 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30280621 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 07PROG5025
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Le kit de diagnostic de la progestérone est destiné à la détermination quantitative in vitro de la progestérone dans le sérum et le plasma humains.
  • Le kit de diagnostic de la progestérone (sérum/plasma) est basé sur la technologie d'immunoanalyse par fluorescence.
  • L'échantillon se déplace le long de la bande, du tampon d'échantillonnage au tampon absorbant. La progestérone présente dans l'échantillon entrera en compétition avec l'antigène de la progestérone fixé sur la membrane, grâce à l'anticorps anti-progestérone marqué par des microsphères fluorescentes.
  • Moins il y a de progestérone dans l'échantillon, plus les anticorps anti-progestérone conjugués à des microsphères fluorescentes ont de chances d'être capturés par l'antigène de progestérone déposé sur la membrane (ligne de test).
  • La concentration de progestérone dans l'échantillon est inversement proportionnelle à l'intensité du signal fluorescent capturé sur la ligne T.
  • Selon l'intensité de fluorescence du test et la courbe d'étalonnage, la concentration de progestérone dans l'échantillon est calculée par le MPQuanti™ Analyseur d'immunofluorescence pour déterminer la concentration de progestérone dans l'échantillon.
  • Marquage CE
  • Pour une utilisation diagnostique in vitro professionnelle
  • Fonctionne uniquement avec MPQuanti™ Analyseur d'immunofluorescence
  • Plage de travail linéaire : 1,4 ̴ 60 ng/mL, R ≥0,990
  • Les résultats des tests doivent être interprétés dans les 15 minutes.
Spécification
Substances à analyser détectables Progestérone
Méthode de détection Immunofluorescence
Type d’échantillon Sérum humain, plasma humain
Type POC, quantitatif, progestérone, hormone
Forme Prêt à l’emploi (RTU)