Learn More
MP Biomedicals Kit de diagnostic pour la prolactine (PRL) (MPQuanti™ seulement)
Code produit 30280597 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Substances à analyser détectables:
Prolactine
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Substances à analyser détectables Conditionnement
30280597 Prolactine 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30280597 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 07PLAC5025
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Le kit de diagnostic pour la prolactine (PRL) est destiné à la détermination quantitative in vitro de la prolactine (PRL) dans le sang total, le sérum ou le plasma humain.
  • La cassette de test PRL (sang total/sérum/plasma) est basée sur un dosage immuno-fluorescent pour la détection quantitative de la prolactine (PRL) dans le sang total, le sérum ou le plasma humain.
  • L'échantillon se déplace le long de la bandelette, du tampon d'échantillonnage au tampon absorbant. Si l'échantillon contient de la PRL, celle-ci se fixe aux anticorps anti-PRL conjugués aux microsphères fluorescentes.
  • Le complexe sera ensuite capturé par les anticorps de capture déposés sur la membrane de nitrocellulose (ligne de test).
  • La concentration de PRL dans l'échantillon est corrélée linéairement à l'intensité du signal de fluorescence capturé sur la ligne T.
  • Selon l'intensité de fluorescence du test et de la courbe d'étalonnage, la concentration de PRL dans l'échantillon est calculée par MPQuanti™ Analyseur d'immunofluorescence pour déterminer la concentration de PRL dans l'échantillon.
  • Marquage CE
  • Pour une utilisation diagnostique in vitro professionnelle
  • Fonctionne uniquement avec MPQuanti™ Analyseur d'immunofluorescence
  • Plage de travail linéaire : 1-200 ng/mL, R ≥0,990
  • Les résultats des tests doivent être interprétés dans les 15 minutes.
Spécification
Substances à analyser détectables Prolactine
Méthode de détection Immunofluorescence
Type d’échantillon Sang total humain, sérum humain, plasma humain
Type POC, quantitatif, prolactine, PRL
Forme Prêt à l’emploi (RTU)