Learn More
MP Biomedicals Kit de diagnostic pour la triiodothyronine (T3 ) (MPQuanti™ seulement)
Code produit 30280606 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Substances à analyser détectables:
Total T3
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Substances à analyser détectables Conditionnement
30280606 Total T3 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30280606 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 07T35025
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Kit de diagnostic pour la triiodothyronine (T3 ) est destiné à la détection quantitative in vitro de la triiodothyronine totale (T3 ) dans le sérum ou le plasma humain.
  • Kit de diagnostic pour la triiodothyronine (T3 ) (Sérum/Plasma) est basé sur la technologie d'immunoanalyse par fluorescence.
  • L'échantillon se déplace le long de la bande, du tampon d'échantillonnage au tampon absorbant. T3 dans l'échantillon, il entrera en compétition avec le T3 Antigène déposé sur la bandelette.
  • Moins T3 Dans l'échantillon, les microsphères les plus fluorescentes conjuguées à des anticorps anti-T3 peuvent être capturées par les T3 Antigène déposé sur la bandelette.
  • La concentration de T3 La concentration dans l'échantillon est inversement proportionnelle à l'intensité du signal fluorescent capturé sur la ligne T.
  • Selon l'intensité de fluorescence du test et la courbe standard, la concentration de T3 Dans l'échantillon, le calcul est effectué par le, compatible uniquement avec MPQuanti™ Analyseur d'immunofluorescence, pour montrer T3 concentration dans l'échantillon.
  • Marquage CE
  • Pour une utilisation diagnostique in vitro professionnelle
  • Fonctionne uniquement avec MPQuanti™ Analyseur d'immunofluorescence
  • Plage de linéarité : 62 à 9,24 nmol/L, R ≥0,990
  • Les résultats des tests doivent être interprétés dans les 15 minutes.
Spécification
Substances à analyser détectables Total T3
Méthode de détection Immunofluorescence
Type d’échantillon Sérum humain, plasma humain
Type POC, Cuantitativo, T3 , Triyodotironina
Forme Prêt à l’emploi (RTU)