Learn More
MP Biomedicals Kit de diagnostic pour la TSH (MPQuanti)™ seulement)
Code produit 30280602 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Substances à analyser détectables:
Hormone thyréotrope (TSH)
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Substances à analyser détectables Conditionnement
30280602 Hormone thyréotrope (TSH) 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30280602 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 07TSH5025
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Le kit de diagnostic de l'hormone stimulant la thyroïde (TSH) est destiné à la détermination quantitative in vitro de l'hormone stimulant la thyroïde (TSH) dans le sérum et le plasma humains.
  • Le kit de diagnostic pour la TSH (sérum/plasma) est basé sur la technologie d'immunoanalyse par fluorescence.
  • Le dosage de la TSH est utile pour aider les professionnels de santé à dépister l'hypothyroïdie primaire chez la population adulte. Il pourrait également être utilisé pour dépister l'hypothyroïdie chez les nouveau-nés.
  • La cassette de test TSH (sérum/plasma) détecte l'hormone stimulant la thyroïde grâce à une technologie de détection quantitative immunochromatographique.
  • L'échantillon se déplace à travers la bandelette, de la zone d'échantillonnage à la zone absorbante, grâce à la force chromatographique.
  • Si l'échantillon testé contient de la TSH, celle-ci se fixe à l'anticorps anti-TSH qui est conjugué à des microsphères fluorescentes.
  • Le complexe sera ensuite capturé par l'anticorps de capture déposé sur la membrane de nitrocellulose (ligne de test).
  • La concentration de TSH dans l'échantillon est corrélée linéairement à l'intensité du signal de fluorescence capturé sur la ligne T.
  • Selon l'intensité de fluorescence de l'échantillon et de la courbe d'étalonnage du produit, la concentration de TSH dans l'échantillon est calculée par le MPQuanti™ Analyseur d'immunofluorescence pour déterminer la concentration de TSH dans l'échantillon.
  • Marquage CE
  • Pour une utilisation diagnostique in vitro professionnelle
  • Fonctionne uniquement avec MPQuanti™ Analyseur d'immunofluorescence
  • Plage de linéarité : 0,1-100 μUI/mL, R ≥0,990
  • Les résultats des tests doivent être interprétés dans les 15 minutes.
  • Convient au dépistage des nouveau-nés et des adultes
Spécification
Substances à analyser détectables Hormone thyréotrope (TSH)
Méthode de détection Immunofluorescence
Type d’échantillon Sérum humain, plasma humain
Type POC, Analyse quantitative, TSH
Forme Prêt à l’emploi (RTU)