Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à godets oscillants à rack Diagnostik™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Utilisez de nombreuses tailles de tubes avec une vaste gamme de plateaux grâce au rotor swing-out à portoir Thermo Scientific™ Diagnostik™, pour une utilisation avec les centrifugeuses Cryofuge 5500i.
Informations de commande :
Des plateaux pour ces rotors sont vendus séparément ; commander le rotor (75006480) qui inclut le corps du rotor (70060333), la nacelle de rotor (qté 2.) (70060335) et graisse (70006692). Contactez votre responsable de compte pour obtenir plus d’informations.
Spécification
Spécification
| Description | Rotor swing-out à portoir Diagnostik |
| Matériau | Corps du rotor en acier inoxydable, godet en aluminium |
| Type | Rotor swing-out |
| Capacité | Varie par portoir |
| FCR max. | 2,550 ×g |
| Vitesse max. | 3 500 tr/min |
| Rayon (métrique) | 186 mm |
| Rayon (métrique) Min. | 141 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Thermo Scientific, Centrifugeuses à grande capacité Sorvall série RC 4, Cryofuge 5500i et Multifuge 4 |
| Angle | 90° |
| Afficher plus |