Learn More
Diaion™ HP2MGL, résine adsorbante synthétique, type très poreux, 10 g/l sur polyméthacrylate, P.R. 240 angstroms, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15415045
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15415045 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15415045 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 046860.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Séparations d’acides aminés, petites molécules à forte hydrophobicité
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diaion™ HP2MGL, synthetic adsorbent resin
Forme physique P.V. Microbilles 1,3 ml/g
Note relative au nom Highly porous type, 10g/L on polymethacrylate
CAS 25777-71-3
Odeur Odorless
Granulométrie 300μm, P.R. 240Å
Formule moléculaire C15H22O6
Densité 1.09 g/mL
Couleur Blanc à jaune
Synonyme bio acrylic resin, methyl 2-methylprop-2-enoate; 2-2-methylprop-2-enoyloxy ethyl 2-methylprop-2-enoate, unii-eg97988m5q, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate, methyl methacrylate, ethylene glycol dimethacrylate polymer, methyl methacrylate, polymer with ethylene glycol dimethacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 1,1'-1,2-ethanediyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate, glycol dimethacrylate; methyl methacrylate, poly methyl methacrylate-co-ethylene glycol dimethacrylate
Quantité 1 kg
Clé InChI XBDAKYZJVVYINU-UHFFFAOYSA-N
Surface spécifique 570m2/g
SMILES CC(=C)C(=O)OC.CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)C(=C)C
Nom IUPAC 2-méthylprop-2-enoate de méthyle ; 2-méthylprop-2-enoate de 2-(2-méthylprop-2-enoyloxy)éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 298.335
CID PubChem 3080735