Learn More
Diaion™ UBK555(Ca), résine de fractionnement d’échange d’ions, 8 % réticulée, type de gel fortement acide, 2,0 meq/ml sur PS-DVB, Thermo Scientific™
Code produit 15404085
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15404085 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15404085 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 046731.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Fractionnement de sucre chromatographique, séparations de fructose/glucose, séparations d’alcool de sucre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diaion™ UBK555 (Ca), ion exchange fractionation resin
Forme physique Billes
Note relative au nom 8% cross-linked, strongly acidic gel type, 2.0meq/mL on PS-DVB
Odeur Odorless
Granulométrie 220μm
Couleur Marron
Quantité 1 kg