Learn More
Dialifos, TRC
Code produit 30366767
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30366767 250 mg 250mg
30360202 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30366767 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD416123250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10311-84-9
Formule moléculaire C14 H17 Cl N O4 P S2
Poids moléculaire (g/mol) 393.85
Synonyme Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl ester, S-ester with N-(2-chloro-1-mercaptoethyl)phthalimide (7CI,8CI), Phthalimide, N-(2-chloro-1-mercaptoethyl)-, S-ester with O,O-diethyl phosphorodithioate (8CI), Dialifor, Dialifos, Dialiphor, Dialiphos, Hercules 14503, O,O-Diethyl S-(2-chloro-1-phthalimidoethyl) phosphorodithioate, S-(2-Chloro-1-phthalimidoethyl) O,O-diethyl phosphorodithioate, Torak
Nom IUPAC 2-(2-chloro-1-diéthyphosphinothioylsulfanyléthyl) isoindole-1,3-dione
SMILES CCOP(=S)(OCC)SC(CCl)N1C(=O)c2ccccc2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dialifos
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H17ClNO4PS2/c1-3-19-21(22,20-4-2)23-12(9-15)16-13(17)10-7-5-6-8-11(10)14(16)18/h5-8,12H,3-4,9H2,1-2H3
Poids de la formule 393.0025