Learn More
Disulfure de diallyle, tech. 80 %, reste principalement composé de sulfure de diallyle et de trisulfure de diallyle, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387556
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11387556 25 g 25g
11377556 5 g 5g
11397556 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11387556 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11106.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.08€
    51.65€ / 25g
    Économisez 8.43€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Disulfure de diallyle, 80 %, C6H10S2, numéro CAS-2179-57-9, diallyldisulfure, disulfure d’allyle, 4,5-dithia-1,7-octadiène, 3-allyldisulfuyl-propène, disulfure de 2-propényl, disulfure d’allyle, disulfure de diallyle, disulfure, di-2-propényl, 1,2-diallyldisulfane, 100 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2179-57-9
Formule moléculaire C6H10S2
Poids moléculaire (g/mol) 146.27
Numéro MDL MFCD00008656
Clé InChI PFRGXCVKLLPLIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diallyl disulfide, allyl disulfide, diallyldisulfide, diallyl disulphide, disulfide, di-2-propenyl, 1,2-diallyldisulfane, 2-propenyl disulphide, allyl disulphide, 4,5-dithia-1,7-octadiene, 3-allyldisulfanyl-propene
CID PubChem 16590
ChEBI CHEBI:4488
Nom IUPAC 3-(prop-2-ényldisulfanyl)prop-1-ène
SMILES C=CCSSCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Diallyl disulfide
Densité 1.008
Point d’ébullition 180°C to 190°C
Point d’éclair 51°C (123°F)
Odeur Garlic-like
Notes de pourcentage du dosage le reste étant principalement du sulfure et du trisulfure de diallyle
Formule linéaire CH2=CHCH2S-SCH2CH=CH2
Indice de réfraction 1.541
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1699241
Poids de la formule 146.27
Pourcentage de pureté 80%
Qualité Technique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diallyl disulfide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Diallyl disulfide