Learn More
Disulfure de diallyle, tech. 80 %, reste principalement composé de sulfure de diallyle et de trisulfure de diallyle, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397556
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397556 100 g 100g
11377556 5 g 5g
11387556 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11397556 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11106.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Disulfure de diallyle, 80 %, C6H10S2, numéro CAS-2179-57-9, diallyldisulfure, disulfure d’allyle, 4,5-dithia-1,7-octadiène, 3-allyldisulfuyl-propène, disulfure de 2-propényl, disulfure d’allyle, disulfure de diallyle, disulfure, di-2-propényl, 1,2-diallyldisulfane, 100 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2179-57-9
Formule moléculaire C6H10S2
Poids moléculaire (g/mol) 146.27
Numéro MDL MFCD00008656
Clé InChI PFRGXCVKLLPLIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diallyl disulfide, allyl disulfide, diallyldisulfide, diallyl disulphide, disulfide, di-2-propenyl, 1,2-diallyldisulfane, 2-propenyl disulphide, allyl disulphide, 4,5-dithia-1,7-octadiene, 3-allyldisulfanyl-propene
CID PubChem 16590
ChEBI CHEBI:4488
Nom IUPAC 3-(prop-2-ényldisulfanyl)prop-1-ène
SMILES C=CCSSCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Diallyl disulfide
Densité 1.008
Point d’ébullition 180°C to 190°C
Point d’éclair 51°C (123°F)
Odeur Garlic-like
Notes de pourcentage du dosage le reste étant principalement du sulfure et du trisulfure de diallyle
Formule linéaire CH2=CHCH2S-SCH2CH=CH2
Indice de réfraction 1.541
Quantité 100 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1699241
Poids de la formule 146.27
Pourcentage de pureté 80%
Qualité Technique