Learn More
Disulfure de diallyle (grade technique, >80 %), TRC
Code produit 30354672
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30354672 1 g 1g
30363678 100 g 100g
30364878 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30354672 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4160351G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2179-57-9
Formule moléculaire C6 H10 S2
Poids moléculaire (g/mol) 146.27
Synonyme Diallyl Disulphide, Allyl Disulfide
Nom IUPAC 3-(prop-2-ényldisulfanyl)prop-1-ène
SMILES C=CCSSCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Allyl Disulfide
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C6H10S2/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
Poids de la formule 146.0224