Learn More
Maléate de diallyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11376686
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1kg
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11376686 1000 g 1kg
11356686 50 g 50g
11366686 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11376686 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03867.0B
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 999-21-3 | C10H12O4 | 196.202 g/mol
Diallyl maleate has potential applications in polyester resins, adhesives, and ion exchange resins. When used at low levels, Diallyl Maleate is an effective agent for the promotion of branching in emulsion polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le maléate de diallyle présente des applications potentielles dans les résines de polyester, les adhésifs et les résines échangeuses d’ions. Lorsqu’il est utilisé à de faibles niveaux, le maléate de diallyle est un agent efficace pour la promotion des ramifications dans les polymères d’émulsion.
Solubilité
Soluble dans l’eau 151,2 mg/l @ 25°C.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 999-21-3
Formule moléculaire C10H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 196.202
Numéro MDL MFCD00010763
Clé InChI ZPOLOEWJWXZUSP-WAYWQWQTSA-N
Synonyme diallyl fumarate, fumaric acid, diallyl ester, unii-k852lk4c5p, 2-butenedioic acid e-, di-2-propenyl ester, 2-butenedioic acid 2e-, di-2-propenyl ester, butenedioic acid diallyl ester, 1,4-bis prop-2-en-1-yl 2e-but-2-enedioate, 2-butenedioic acid 2e-, 1,4-di-2-propen-1-yl ester, diallyl malleate, 1,4-bis prop-2-en-1-yl but-2-enedioate
CID PubChem 5354266
Nom IUPAC Bis(prop-2-ényl) (Z)-but-2-ènedioate
SMILES C=CCOC(=O)C=CC(=O)OCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Diallyl maleate
Point de fusion -47°C
Densité 1.072
Point d’ébullition 109°C to 110°C (3 mmHg)
Point d’éclair 130°C (266°F)
Indice de réfraction 1.467
Quantité 1000 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 1725954
Informations sur la solubilité Soluble in water 151.2mg/L @ 25°C.
Poids de la formule 196.21
Pourcentage de pureté 95%