Learn More
Sulfure de diallyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11363106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11363106 25 g -
11373106 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11363106 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10971.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 592-88-1 | C6H10S | 114.21 g/mol
Diallyl sulfide is a modulator of drug metabolizing enzyme P450 system and inducer of the phase II detoxifying enzyme GST. Diallyl sulfide is also an inhibitor of CYP2E1 and believed to prevent chemically-induced carcinogenesis in many tissues. It is also used as a food additive. It is also used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfure de diallyle est un modulateur du système enzymatique P450 métabolisant les médicaments et un inducteur de l’enzyme détoxifiant GST de phase II. Le sulfure de diallyle est également un inhibiteur du CYP2E1 et semble prévenir la carcinogenèse chimiquement induite dans de nombreux tissus. Il est également utilisé comme additif alimentaire. Il est également utilisé comme matière première importante et comme intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, le chloroforme, l’éther et le tétrachlorure de carbone. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 592-88-1
Formule moléculaire C6H10S
Poids moléculaire (g/mol) 114.21
Numéro MDL MFCD00008658
Clé InChI UBJVUCKUDDKUJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diallyl sulfide, allyl sulfide, oil garlic, diallylsulfide, thioallyl ether, 1-propene, 3,3'-thiobis, allyl monosulfide, diallyl thioether, diallyl monosulfide, diallyl sulphide
CID PubChem 11617
ChEBI CHEBI:4489
SMILES C=CCSCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Diallyl sulfide
Point de fusion -83°C
Densité 0.889
Point d’ébullition 137°C to 138°C
Point d’éclair 23°C (73°F)
Odeur Unpleasant
Formule linéaire CH2=CHCH2SCH2CH=CH2
Indice de réfraction 1.4895
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1736016
Merck Index 14,297
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,chloroform,ether,and carbon tetrachloride. Insoluble in water.
Nom IUPAC 3-(prop-2-en-1-ylsulfanyl)prop-1-ene
Poids de la formule 114.21
Pourcentage de pureté 98%