Learn More
Tétrasulfure de diallyle (> 85%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diallyl Tetrasulfide |
| CAS | 2444-49-7 |
| Formule moléculaire | C6 H10 S4 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | Diallyl Tetrasulfide |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H10S4/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2 |
| SMILES | C=CCSSSSCC=C |
| Nom IUPAC | 3-(prop-2-enyltétrasulfanyl)prop-1-ène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 210.404 |
| Poids de la formule | 209.967 |