Learn More
Diallylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10510551 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10510551 250 mL 250mL
15760789 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10510551 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 112042500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 124-02-7 | C6H11N | 97.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-02-7
Formule moléculaire C6H11N
Poids moléculaire (g/mol) 97.16
Numéro MDL MFCD00008642
Clé InChI DYUWTXWIYMHBQS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diallylamine, di-2-propenylamine, 2-propen-1-amine, n-2-propenyl, amine, diallyl, bis prop-2-en-1-yl amine, n-2-propenyl-2-propen-1-amine, unii-n18exb6v6p, n,n-diallylamine, ccris 4776, n-allylprop-2-en-1-amine
CID PubChem 31279
Nom IUPAC N-prop-2-énylprop-2-én-1-amine
SMILES C=CCNCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Diallylamine
Note relative au nom 97%
Point de fusion -88.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.7890g/mL
Point d’ébullition 110.0°C to 112.0°C
Point d’éclair 7°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (H2C=CHCH2)2NH
Indice de réfraction 1.4395 to 1.4415
Quantité 250 mL
Beilstein 04, 208
Merck Index 15, 2974
Gravité spécifique 0.789
Informations sur la solubilité Solubility in water: 90g/L in water. Other solubilities: soluble in diethyl ether, ethanol
Poids de la formule 97.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diallylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.