Learn More
Diallylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15760789 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15760789 1 L 1L
10510551 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15760789 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 112040010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 124-02-7 | C6H11N | 97.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-02-7
Formule moléculaire C6H11N
Poids moléculaire (g/mol) 97.16
Numéro MDL MFCD00008642
Clé InChI DYUWTXWIYMHBQS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diallylamine, di-2-propenylamine, 2-propen-1-amine, n-2-propenyl, amine, diallyl, bis prop-2-en-1-yl amine, n-2-propenyl-2-propen-1-amine, unii-n18exb6v6p, n,n-diallylamine, ccris 4776, n-allylprop-2-en-1-amine
CID PubChem 31279
Nom IUPAC N-prop-2-énylprop-2-én-1-amine
SMILES C=CCNCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Diallylamine
Note relative au nom 97%
Point de fusion -88.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.7890g/mL
Point d’ébullition 110.0°C to 112.0°C
Point d’éclair 7°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (H2C=CHCH2)2NH
Indice de réfraction 1.4395 to 1.4415
Quantité 1 L
Beilstein 04, 208
Merck Index 15, 2974
Gravité spécifique 0.789
Informations sur la solubilité Solubility in water: 90g/L in water. Other solubilities: soluble in diethyl ether, ethanol
Poids de la formule 97.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide