Learn More
Diallyldibutylétain
Code produit 11354567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
10 g
Conditionnement:
0.50g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11354567 0.5 g 0.50g
11334567 2 g 2g
11344567 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11354567 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039621.02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15336-98-8
Formule moléculaire C14H28Sn
Poids moléculaire (g/mol) 315.088
Numéro MDL MFCD00014944
Clé InChI LCGVYMRFNOWPGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diallyldibutyltin, diallyldibutylstannane, dibutylbis prop-2-en-1-yl stannane, diallyl dibutyl stannane, diallyldi-n-butyltin, acmc-1bvvj, dibutyl-bis prop-2-enyl stannane
CID PubChem 84873
Nom IUPAC dibutyle-bis(prop-2-ényl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CC=C)CC=C
Specifications
Nom chimique ou matériau Diallyldibutyltin
Densité 1.1002 g/mL
Point d’ébullition 81°C (0.2 mmHg)
Indice de réfraction 1.5
Quantité 0.5 g
Numéro UN UN2788
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 315.07
Forme physique Liquide