Learn More
Chlorure de diallyldiméthylammonium (60 % m/m dans l'eau), TRC
Code produit 30319573
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30319573 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30319573 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA559015100ML
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diallyldimethylammonium Chloride
CAS 7398-69-8
Formule moléculaire C8H16ClN
Quantité 100 mL
Synonyme N-Allyl-N,N-dimethylprop-2-en-1-aminium Chloride, AG Fix M 80, C 1615, C 1615M-BR 30, D 1259, DADMAC, Dimethyldiallylammonium Chloride, Hercules D 1259, LYFM 205-65, M-DADMAC, N,N-Diallyl-N,N-dimethylammonium Chloride, Nalco 7544, Nalco TX 13645, Newfrontier C 1615
Formule InChI InChI=1S/C8H16N.ClH/c1-5-7-9(3,4)8-6-2;/h5-6H,1-2,7-8H2,3-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].C[N+](C)(CC=C)CC=C
Nom IUPAC diméthyl-bis(prop-2-enyl)azaium ;chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 161.67
Poids de la formule 161.0971
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 60 %