Learn More
Gilac™ Caisse de transport en verre de diamètre
Code produit 31777283
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
33 L
42 L
52 L
62 L
Capacité:
15 verres
24 verres
40 verres
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Capacité Conditionnement
31777283 62 L 15 verres 1 pièce
31777273 33 L 40 verres 1 pièce
31777268 42 L 40 verres 1 pièce
31777260 52 L 40 verres 1 pièce
31777251 62 L 40 verres 1 pièce
31777282 33 L 24 verres 1 pièce
31777279 42 L 24 verres 1 pièce
31777249 52 L 24 verres 1 pièce
31777280 62 L 24 verres 1 pièce
31777266 33 L 15 verres 1 pièce
31777270 42 L 15 verres 1 pièce
31777259 52 L 15 verres 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 31777283 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G627040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.48€
    25.99€ / 1 pièces
    Économisez 11.49€
    30% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Les caisses de transport en verre assurent un stockage et un transport sécurisés et organisés pour des composants cylindriques allant jusqu’à 66, 85 ou 107 mm de diamètre.
  • Dimensions des bacs : (600 x 400 x 170) mm, (600 x 400 x 220) mm, (600 x 400 x 270) mm, (600 x 400 x 320) mm
  • Capacité : 40, 24, 15 verres
  • Dimensions du compartiment en verre : 66 x 67 mm diamètre idéal du verre : 60 mm (max 66 mm)
  • Dimensions du compartiment en verre : 85 x 89 mm diamètre idéal du verre : 79 mm (max 85 mm)
  • Dimensions du compartiment en verre : 107 x 114 mm diamètre idéal du verre : 101 mm (max 107 mm)
  • Poids : 2,46 kg, 2,88 kg, 2,63 kg réduit l’effort et le risque de troubles musculosquelettiques (MSD)
  • 2 séparateurs : l’un placé sous les lunettes, l’autre au-dessus pour les stabiliser, accroché aux poignées
  • Protection optimale contre les impacts et les casses
  • Poignées intégrées pour une manipulation facile et sécurisée
  • Empilable pour optimiser le stockage
  • Surface conçue pour l’étiquetage afin d’identifier rapidement les contenus
  • Le design ouvert facilite le séchage et le drainage après le lavage
  • Peut être nettoyé à la main ou dans un lavage professionnel par immersion
  • Fabriqué en PP-C (copolymère de polypropylène)
  • Résistante aux impacts et aux produits chimiques
  • Résistance thermique : -20 °C à 90 °C
  • 100 % recyclable
Spécification
Type Bac de transport
Matériau PPCO
Couleur Gris
Forme Rectangulaires
Capacité (métrique) 62 L
Capacité 15 verres
Dimensions (L x l x H) 600 x 400 x 270 mm
Diamètre (métrique) 107 mm