Learn More
Diaminomaleonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11435757
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11435757 100 g 100g
11425757 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11435757 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24328.22
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1187-42-4 | C4H4N4 | 108.104 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1187-42-4
Formule moléculaire C4H4N4
Poids moléculaire (g/mol) 108.104
Numéro MDL MFCD00001870
Clé InChI DPZSNGJNFHWQDC-ARJAWSKDSA-N
Synonyme diaminomaleonitrile, 2,3-diaminomaleonitrile, hydrogen cyanide tetramer, maleonitrile, diamino, ccris 921, 2-butenedinitrile, 2,3-diamino-, 2z, 2z-diaminobut-2-enedinitrile, 2,3-diamino maleonitrile, 2-butenedinitrile, 2,3-diamino-, z, z-2,3-diaminobut-2-enedinitrile
CID PubChem 2723951
Nom IUPAC (Z)-2,3-diaminobut-2-ènedinitrile
SMILES C(#N)C(=C(C#N)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Diaminomaleonitrile
Point de fusion 178°C to 182°C (decomposition)
Densité 1.36
Quantité 100 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 878333
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 108.1
Pourcentage de pureté 98%