Learn More
Diaminomaléonitrile, TRC
Code produit 30367662
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30367662 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30367662 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4151555G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diaminomaleonitrile
CAS 1187-42-4
Formule moléculaire C4H4N4
Quantité 5 g
Synonyme 2,3-Diaminomaleonitrile, DAMN, Diaminomaleodinitrile, Hydrogen Cyanide Tetramer, (2Z)-2,3-Diamino-2-butenedinitrile, (Z)-2,3-Diamino-2-butenedinitrile
Formule InChI InChI=1S/C4H4N4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h7-8H2/b4-3-
SMILES N\C(=C(/N)\C#N)\C#N
Nom IUPAC (Z)-2,3-diaminobut-2-ènedinitrile
Poids moléculaire (g/mol) 108.1
Poids de la formule 108.0436