Learn More
Notrax Tapis barrière d’entrée Diamond CTE™ avec Aqua Dam
Code produit 17791958
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
90 cm
150 cm
180 cm
305 cm
Largeur (métrique):
60 cm
90 cm
91 cm
120 cm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) Conditionnement
17791958 90 cm 60 cm 1 pièce
17721968 150 cm 90 cm 1 pièce
17751968 180 cm 120 cm 1 pièce
17781968 305 cm 91 cm 1 pièce
17711978 305 cm 120 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17791958 Fournisseur Notrax Code fournisseur 151S0023GY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.78€
    29.34€ / 1 pièces
    Économisez 6.44€
    17% de réduction
Expédition estimée: 25-11-2026
Notrax Diamant CTE™ Tapis d'entrée robuste avec bordures renforcées en caoutchouc recouvertes de moquette Aqua Dam sur les 4 côtés. La surface supérieure en textile est moulée par injection sur un design en pointe de diamant surélevé à double effet pour gratter et essuyer la saleté et l’humidité.
  • Le tapis barrière d’entrée solide avec tapis “Aqua Dam” recouvert de caoutchouc renforcé sur les 4 côtés agit comme une barrière de confinement et peut contenir jusqu’à 4 litres d’eau par mètre carré
  • La surface en textile moulé par injection sur un design en pointe de diamant strié breveté non directionnel à double effet pour gratter et essuyer la saleté et l’humidité
  • La semelle en caoutchouc durable offre une résistance maximale
  • Les picots sous la semelle minimisent les mouvements du tapis sur toutes les surfaces et le surélèvent pour permettre aux sols humides de sécher, même en dessous du tapis
Spécification
Couleur Gris
Longueur (impériale) 35 in
Longueur (métrique) 90 cm
Matériau Polypropylène
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 60 cm