Learn More
Notrax Tapis barrière d’entrée Diamond CTE™ avec Aqua Dam
Code produit 17791968
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
90 x 60 cm
150 x 90 cm
305 x 91 cm
180 x 120 cm
305 x 120 cm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17791968 305 x 120 cm 1 pièce
17771958 90 x 60 cm 1 pièce
17701968 150 x 90 cm 1 pièce
17731968 180 x 120 cm 1 pièce
17761968 305 x 91 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17791968 Fournisseur Notrax Code fournisseur 151S0410BR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.94€
    175.85€ / 1 pièces
    Économisez 41.09€
    18% de réduction
Expédition estimée: 25-11-2026
Notrax Diamant CTE™ Tapis d'entrée robuste avec bordures renforcées en caoutchouc recouvertes de moquette Aqua Dam sur les 4 côtés. La surface supérieure en textile est moulée par injection sur un design en pointe de diamant surélevé à double effet pour gratter et essuyer la saleté et l’humidité.
  • Le tapis barrière d’entrée solide avec tapis “Aqua Dam” recouvert de caoutchouc renforcé sur les 4 côtés agit comme une barrière de confinement et peut contenir jusqu’à 4 litres d’eau par mètre carré
  • La surface en textile moulé par injection sur un design en pointe de diamant strié breveté non directionnel à double effet pour gratter et essuyer la saleté et l’humidité
  • La semelle en caoutchouc durable offre une résistance maximale
  • Les picots sous la semelle minimisent les mouvements du tapis sur toutes les surfaces et le surélèvent pour permettre aux sols humides de sécher, même en dessous du tapis
Spécification
Dimensions (L x l) 305 x 120 cm
Couleur Marron
Longueur (impériale) 10 pi
Longueur (métrique) 305 cm
Matériau Polypropylène
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 120 cm