Learn More
Notrax Tapis pour station de travail antistatique avec capacité de dissipation des décharges électriques Diamond Flex™
Code produit 17782188
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
163 cm
Largeur (métrique):
10 cm
97 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) Conditionnement
17782188 163 cm 97 cm 1 pièce
17702198 163 cm 10 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17782188 Fournisseur Notrax Code fournisseur 548S3864BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    390.27€
    317.19€ / 1 pièces
    Économisez 73.08€
    18% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Tapis pour station de travail antistatique et avec capacité de dissipation des décharges électriques Notrax Diamond Flex™ - La plateforme de 18,4 mm d’épaisseur surélève et isole le travailleur du sol dur tandis que les dômes à bulles sous le tapis
  • Tapis anti-fatigue de haute qualité pour station de travail individuelle, adapté aux environnements industriels à usage intensif
  • Les tapis de taille standard pour les stations de travail individuelles sont autonomes et ne nécessitent aucune installation
  • La plateforme de 184 mm d’épaisseur surélève et isole le travailleur du sol dur tandis que les dômes à bulles sous le tapis permettent au tapis de se plier et de se tordre à chaque mouvement
  • Rampes de sécurité de couleur jaune très visible installées sur tous les côtés pour empêcher le trébuchement
  • Composé en caoutchouc nitrile à 100 %
Spécification
Couleur Noir
Longueur (impériale) 5,3 pi
Longueur (métrique) 163 cm
Matériau Caoutchouc en nitrile
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 97 cm