Learn More
Notrax Tapis pour station de travail à usage intensif Diamond Flex™
Code produit 17732188
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
163 x 97 cm
163 x 102 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17732188 163 x 102 cm 1 pièce
17712188 163 x 97 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17732188 Fournisseur Notrax Code fournisseur 546S4064BY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    333.24€
    271.35€ / 1 pièces
    Économisez 61.89€
    18% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Notrax Diamond Flex™ - La plateforme de 18,4 mm d’épaisseur surélève et isole le travailleur du sol dur tandis que les dômes à bulles sous le tapis permettent au tapis de se plier et de se tordre à chaque mouvement.
  • Tapis anti-fatigue de haute qualité pour station de travail individuelle, adapté aux environnements industriels à usage intensif
  • Les tapis de taille standard pour les stations de travail individuelles sont autonomes et ne nécessitent aucune installation
  • La plateforme de 184 mm d’épaisseur surélève et isole le travailleur du sol dur tandis que les dômes à bulles sous le tapis permettent au tapis de se plier et de se tordre à chaque mouvement
  • Rampes de sécurité de couleur jaune très visible installées sur tous les côtés pour empêcher le trébuchement
  • Composé en caoutchouc nitrile à 100 %
Spécification
Dimensions (L x l) 163 x 102 cm
Couleur Noir / jaune
Longueur (impériale) 5,3 pi
Longueur (métrique) 163 cm
Matériau Caoutchouc
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 102 cm