Learn More
Notrax Tapis de soudage pour station de travail Diamond Flex™ Nitrile FR
Code produit 17732248
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
97 cm
102 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Conditionnement
17732248 102 cm 1 pièce
17712248 97 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17732248 Fournisseur Notrax Code fournisseur 646S4064BY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    508.80€
    412.72€ / 1 pièces
    Économisez 96.08€
    18% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Tapis de soudage pour station de travail en plaque de diamant résistant aux huiles et ignifuge. Le composé de caoutchouc 100 % nitrile robuste est extrêmement durable et résiste même aux étincelles de soudage. Les tapis de taille standard sont autonomes e
  • Tapis de soudage pour station de travail en plaque de diamant résistant aux huiles et ignifuge
  • Le composé de caoutchouc 100 % nitrile robuste est extrêmement durable et résiste même aux étincelles de soudage
  • Les tapis de taille standard pour les stations de travail individuelles sont autonomes et ne nécessitent aucune installation
  • La plateforme de 184 mm d’épaisseur surélève et isole le travailleur du sol dur tandis que les dômes à bulles sous le tapis permettent au tapis de se plier et de se tordre à chaque mouvement
  • Rampes de sécurité de couleur noire ou jaune très visible installées sur tous les côtés pour empêcher le trébuchement
Spécification
Couleur Noir / jaune
Longueur (impériale) 5,3 pi
Longueur (métrique) 163 cm
Matériau Composé de caoutchouc ignifuge nitrile
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 102 cm