Learn More
Notrax Tapis en nitrile pour station de travail résistant aux huiles Diamond Flex™
Descripción
- Tapis anti-fatigue de haute qualité pour station de travail individuelle, adapté aux environnements industriels à usage intensif
- Les tapis de taille standard pour les stations de travail individuelles sont autonomes et ne nécessitent aucune installation
- La plateforme de 184 mm d’épaisseur surélève et isole le travailleur du sol dur tandis que les dômes à bulles sous le tapis permettent au tapis de se plier et de se tordre à chaque mouvement
- Rampes de sécurité de couleur jaune très visible installées sur tous les côtés pour empêcher le trébuchement
- Composé en caoutchouc nitrile à 100 %
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensions (L x l) | 163 x 102 cm |
| Couleur | Noir |
| Longueur (impériale) | 5,3 pi |
| Longueur (métrique) | 163 cm |
| Matériau | Caoutchouc en nitrile |
| Type | Tapis industriel et commercial |
| Largeur (métrique) | 102 cm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?