Learn More
Notrax Tapis en nitrile pour station de travail résistant aux huiles Diamond Flex™
Code produit 17772188
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
163 x 97 cm
163 x 102 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17772188 163 x 102 cm 1 pièce
17752188 163 x 97 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17772188 Fournisseur Notrax Code fournisseur 547S4064BY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    468.55€
    380.92€ / 1 pièces
    Économisez 87.63€
    18% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Tapis en nitrile résistant aux huiles Notrax Diamond Flex™ - La plateforme de 18,4 mm d’épaisseur surélève et isole le travailleur du sol dur tandis que les dômes à bulles sous le tapis permettent au tapis de se plier et de se tordre à chaque mouvem
  • Tapis anti-fatigue de haute qualité pour station de travail individuelle, adapté aux environnements industriels à usage intensif
  • Les tapis de taille standard pour les stations de travail individuelles sont autonomes et ne nécessitent aucune installation
  • La plateforme de 184 mm d’épaisseur surélève et isole le travailleur du sol dur tandis que les dômes à bulles sous le tapis permettent au tapis de se plier et de se tordre à chaque mouvement
  • Rampes de sécurité de couleur jaune très visible installées sur tous les côtés pour empêcher le trébuchement
  • Composé en caoutchouc nitrile à 100 %
Spécification
Dimensions (L x l) 163 x 102 cm
Couleur Noir / jaune
Longueur (impériale) 5,3 pi
Longueur (métrique) 163 cm
Matériau Caoutchouc en nitrile
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 102 cm