Learn More
Scotch-Brite™ Disque de sol en diamant, mauve
Code produit 17108800
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
254 mm
280 mm
305 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
685 mm
Conditionnement:
5 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
17108800 530 mm 5 pièces
17158800 254 mm 5 pièces
17128800 280 mm 5 pièces
17118800 685 mm 5 pièces
17148800 305 mm 5 pièces
17138800 355 mm 5 pièces
17158790 380 mm 5 pièces
17148790 406 mm 5 pièces
17168790 432 mm 5 pièces
17178790 460 mm 5 pièces
17188790 480 mm 5 pièces
17198790 505 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 17108800 Fournisseur Scotch-Brite™ Code fournisseur 7100159503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    607.00€
    362.09€ / 5 pièces
    Économisez 244.91€
    40% de réduction
Expédition estimée: 28-12-2026
Disques de sol revêtus de diamant pour le nettoyage et le polissage des revêtements de sol en marbre, terrazzo, ardoise et béton poli. Contribue à supprimer la finition du sol et à réduire les coûts de la main-d’œuvre.
  • Nettoie et polit simultanément les revêtements de sol pour obtenir une brillance exceptionnelle
  • Idéal pour les sols en marbre, terrazzo, vinyle, ardoise et béton poli
  • Facile à utiliser : pas de produits chimiques coûteux ou nocifs, uniquement de l’eau
  • Recommandé pour une utilisation avec les machines à vitesse basse et standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tampons de nettoyage
Couleur Violet
Diamètre (métrique) 530 mm
À utiliser avec (application) Brunissage, nettoyage
À utiliser avec (équipement) Revêtement de sol en marbre, terrazzo, ardoise et béton poli
Matériau Revêtu de diamant
Modèle Rond