Learn More
Bochem™ Crayon diamant avec pointe octaèdre
Code produit 15610249
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
135 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15610249 135 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15610249 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 12621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.50€
    62.22€ / 1 pièces
    Économisez 18.28€
    22% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Le crayon diamant Bochem™ est utilisé pour le marquage permanent des lames de microscope et autres produits en verre dans le laboratoire. Le verre gravé résiste à l’humidité et au lavage.
  • Marquage permanent de la verrerie et des lames de microscope
  • Pointe octaèdre
  • Poignée en acier
Spécification
Matériau de la poignée Acier
Longueur (métrique) 135 mm
Description Crayon diamant
À utiliser avec (application) Lames de microscope en verre à marquage permanent et autre verrerie de laboratoire
Type de pointe Pointe octaèdre