Learn More
Notrax Diamant Sof-Tred™ Dyna-Shield™ Superposer avec un motif de plaque de pont non directionnel
Product Code. 17772118
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
1 830 x 60 cm
1 830 x 91 cm
1 830 x 122 cm
Unit Size:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions (L x l) Unit Size
17772118 91 x 60 cm 1 pièce
17702128 150 x 91 cm 1 pièce
17782108 1 830 x 60 cm 1 pièce
17712118 1 830 x 91 cm 1 pièce
17742118 1 830 x 122 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17772118 Supplier Notrax Supplier No. 419S0023BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.79€
    45.01€ / 1 pièces
    Économisez 9.78€
    17% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Notrax Diamond Sof-Tred™ - Confort de travail exceptionnel grâce à un composé spécialement formulé de 12,7 mm d’épaisseur. La couche protectrice exclusive Dyna-Shield™ prolonge la durée de vie de 50 % par rapport au vinyle microcellulaire ordi
  • Le modèle ’’Deck Plate’’ non directionnel offre une liberté de mouvement
  • Confort de travail exceptionnel grâce à un composé spécialement formulé de 127 mm d’épaisseur
  • La couche protectrice exclusive Dyna-Shield™ prolonge la durée de vie de 50 % par rapport au vinyle microcellulaire ordinaire
  • Disponibles avec des bordures jaunes le long des côtés conformes au code OSHA 1910-144
  • Les 4 côtés sont biseautés et scellés pour minimiser les risques de trébuchement
Specifications
Dimensions (L x l) 91 x 60 cm
Couleur Noir
Longueur (impériale) 36 in
Longueur (métrique) 91 cm
Matériau Vinyle microcellulaire
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 60 cm