Learn More
Notrax Tapis anti-fatigue antistatique Diamond Stat™
Code produit 17792278
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
200 x 91 cm
300 x 91 cm
2 286 x 91 cm
2 286 x 122 cm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17792278 150 x 91 cm 1 pièce
17782278 91 x 60 cm 1 pièce
17712288 200 x 91 cm 1 pièce
17702288 300 x 91 cm 1 pièce
17762278 2 286 x 91 cm 1 pièce
17772278 2 286 x 122 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17792278 Fournisseur Notrax Code fournisseur 826S0035BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    513.28€
    416.86€ / 1 pièces
    Économisez 96.42€
    18% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Avantage ergonomique offert par une plate-forme de travail de 14 mm d’épaisseur d’une combinaison antistatique de surface supérieure résistante, laminée sur une base éponge confortable pour une durabilité maximale couplée à un soulagement de la fatigue
  • Avantage ergonomique offert par une plate-forme de travail de 14 mm d’épaisseur d’une combinaison antistatique de surface supérieure résistante, laminée sur une base éponge confortable pour une durabilité maximale couplée à un soulagement de la fatigue
  • Équipé d’une prise femelle de 10 mm raccordée au tapis et d’un cordon de mise à la terre
  • La surface de la plaque en losange permet la traction tout en facilitant les torsions
  • Dotés d’un support antidérapant RedStop™ pour empêcher le glissement du tapis
  • Technologie Unifusion™, conçue pour résister dans les environnements de travail les plus difficiles
  • Les tapis antifatigue antistatique protègent contre les chocs statiques tout en offrant confort aux travailleurs debout grâce à une plate-forme de travail épaisse avec base en éponge en vinyle pour le soulagement de la fatigue
  • Bords biseautés sur les quatre côtés afin de minimiser les risques de trébuchement
Spécification
Dimensions (L x l) 150 x 91 cm
Couleur Noir
Longueur (impériale) 59 in
Longueur (métrique) 150 cm
Matériau PVC conducteur
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 91 cm