Learn More
Globe Scientific Diamond™ Lames de microscope en verre blanc ordinaires
Code produit 31923285 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de coin:
90°
Clipsé
Edges:
Biseauté
Terre
Conditionnement:
1440 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de coin Edges Conditionnement
31923285 Clipsé Biseauté 1440 pièces
31922606 90° Terre 1440 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31923285 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 138410
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Globe Scientific Inc. Diamond™ Les lames de microscope en verre blanc sont pré-nettoyées et prêtes à être utilisées
  • Disponible avec des coins à 90° ou coupés
  • Produit à partir de verre blanc optique de la plus haute qualité
  • Emballés dans des boîtes en plastique blanc de haute qualité
Spécification
Longueur (métrique) 75 mm
Largeur (métrique) 25 mm
Nbre par carton 1440
Nb par paquet 72
Stérilité Non stérile
Edges Biseauté
Matériau Verre
Precleaned Oui
Épaisseur (métrique) 1 mm
Couleur Blanc
Type de coin Clipsé
Dimensions (L x l) 75 x 25 mm