Learn More
Checkers Tunnel Diamondback™ uniquement
Code produit 17792498
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17792498 Jaune 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17792498 Fournisseur Checkers Code fournisseur PDBS0001YL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    468.55€
    380.70€ / 1 pièces
    Économisez 87.85€
    18% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Le système de pont de tuyaux Diamondback de 4,5 in assure la protection des précieux câbles et tuyaux tout en garantissant un passage plus sûr pour les véhicules. Ils peuvent protéger les tuyaux et les câbles jusqu'à 4,5 in.
  • Le système de pont de tuyaux Checkers Diamondback de 45 in protège les précieux câbles et tuyaux tout en assurant un passage plus sûr pour les véhicules.
  • Elle remplace les rampes en bois et en métal et peut être utilisée pour protéger les conduites jusqu’à 45 in de diamètre
  • La construction en polyuréthane haute densité et adaptée à tous les temps protège contre les dommages causés par la pression physique et réduit les coûts d’entretien et de remplacement des câbles et des tuyaux
  • La conception modulaire et légère des sections d’assemblage sécurisé facilite la flexibilité des longueurs
  • Les rampes pour passage de câbles et tuyaux Checkers sont conçues pour des installations temporaires uniquement
Spécification
Dimensions (L x l x H) 41 x 25 x 14 cm
Couleur Jaune
Matériau Acier
Type Tunnel