Learn More
Dianthramine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dianthramine |
| CAS | 136945-65-8 |
| Formule moléculaire | C14 H11 N O6 |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H11NO6/c16-7-1-3-9(13(18)19)11(5-7)15-12-6-8(17)2-4-10(12)14(20)21/h1-6,15-17H,(H,18,19)(H,20,21) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(O)cc1Nc2cc(O)ccc2C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-(2-carboxy-5-hydroxyanilino)-4-hydroxybenzoïne |
| Poids moléculaire (g/mol) | 289.24 |
| Poids de la formule | 289.059 |