Learn More
Thermo Scientific™ Pompe à membrane HMD 4C
Code produit 15352490 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Débit:
3,0 m3/h
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit unitSize
15352490 3,0 m3/h 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15352490 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50028362
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pompe chimique en trois étapes pour le séchage (vapeurs caustiques/corrosives).Fournie complète avec tous les raccords et tubulures nécessaires pour se connecter à l’étuve à vide.
  • Prête à connecter
  • Pompe à vide pour étuves de séchage sous vide : qualité, puissance et longue durée de vie
  • Entièrement revêtue de PTFE et d’autres hydrocarbures fluorés
  • Conception fonctionnelle : réservoir de condensat en verre intégré, qui se vide rapidement, et condenseur d’émission avec refroidissement, fourni en série
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 3,20 kW
Certifications/Conformité Certification CE
Dimensions (L x l x H) 338 x 241 x 500 mm
Modèle HMD 4 C
Poids (métrique) 18 kg
Débit 3,0 m3/h
Type de pompe Pompe à vide
Classification du boîtier IP20
Applications Pour le séchage (vapeurs caustiques / corrosives)
Pression maximale Pression finale de < 10 Mbar avec ballast à gaz
À utiliser avec (équipement) Étuves Vacutherm 6000 en particulier, modèle BL
Tension 230 V