Description
Pompe à membrane en trois étapes. Pompe standard pour le séchage (vapeur d’eau / non caustique). Fournie complète avec tous les raccords et tubulures nécessaires pour se connecter à l’étuve à vide.
- Réservoir des condensats et robinet de vidange
- 100 % sans huile, nécessite peu d’entretien
- puissant
- Temps de pompage courts
Spécification
Spécification
| Vide max. | 3,37 kW |
| Certifications/Conformité | Certification CE |
| Dimensions (L x l x H) | 610 x 240 x 300 mm |
| Modèle | HMD 8 |
| Poids (métrique) | 26 kg |
| Débit | 9,6 m3/h |
| Type de pompe | Pompe à vide |
| Classification du boîtier | IP20 |
| Applications | Pour le séchage (vapeurs d’eau / non caustiques) |
| Pression maximale | Pression finale de < 10 Mbar avec ballast à gaz |
| Afficher plus |