Learn More
Welch Ilmvac™ Kit d'entretien pour pompe à membrane
Code produit 11897174 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec:
MP/MPC 301Z, 601E, 301Z Ecoflex
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec unitSize
11897174 MP/MPC 301Z, 601E, 301Z Ecoflex 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11897174 Fournisseur Welch Ilmvac™ Code fournisseur 402037
Pour pompes MP301Z MPC310Z MP601E MPC601E et goupes LVS300 LVS301 LVS302et LVS320. Comprenant: 4 clapets, 2 membranes et un lot de joints.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec MP/MPC 301Z, 601E, 301Z Ecoflex
Quantité 1/boîte
Type Kit d‘entretien