Learn More
KNF™ LABOPORT™ Système de pompe à vide à membrane SH 820 G et SH 840 G
Description
- Système à vide comprenant une pompe à vide à membrane résistante aux produits chimiques, une plaque de base, un séparateur côté aspiration et un condenseur haute performance côté pression
- Modulaire et extensible
- Transfert sans huile à 100 % pour le transfert, l’évacuation et la compression des gaz à l’état pur
- Haut niveau de compatibilité des vapeurs et des condensats
- Idéale pour les gaz et vapeurs extrêmement agressifs/corrosifs
- Vanne de ballast à gaz intégrée
- Affichage d’état 3 couleurs pour en fonctionnement, en veille et en erreur
- Contrôle de vitesse de rotation intégré
- Respectueux de l’environnement
Spécification
Spécification
| Vide max. | 6 mbar (abs.) |
| Contrôle | Contrôle de vitesse de rotation intégré |
| Type du moteur | BLDC |
| Comprend | Pompe à vide à membrane, plaque de base, flacon séparateur et condenseur haute performance |
| Dimensions (L x l x H) | 260 x 323 x 416 mm |
| Matériau | TFM™ PTFE |
| Modèle | SH820G |
| Type de bouchon | EU, UK |
| Poids (impériale) | 11,7 kg |
| Débit | 20 l/min |
| Afficher plus |