Learn More
VACUUBRAND™ Vanne à membrane
Code produit 10273031 Tous les produits Vacuubrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) extérieur:
6 mm
16 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) extérieur Conditionnement
10273031 6 mm 1 pièce
10120941 16 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10273031 Fournisseur VACUUBRAND™ Code fournisseur 20664010
En stock
Vannes à membrane manuelles pour RE 2,5/RZ 2,5/RE 6/RZ 6
Les vannes de la série VM sont des vannes à membrane manuelles. Elles sont utilisées, par exemple, comme vannes d’isolement, vannes d’admission d’air ou vannes de commande manuelles. Par rotation de la roue, une membrane en PTFE flexible est déplacée et pressée contre les sièges en acier inoxydable ou retirée, fermant et ouvrant respectivement la vanne. Les pièces en contact avec les gaz sont en acier inoxydable et en PTFE offrant une bonne résistance aux gaz et vapeurs corrosifs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) extérieur 6 mm
À utiliser avec RE 2.5/RZ 2.5/RE 6/RZ 6
Quantité 1/boîte
Type Vanne à membrane