Learn More
Terre de diatomées, calcinée en flux, TRC
Code produit 30362881
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30362881 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30362881 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD416821500G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diatomaceous earth, Flux-calcined
CAS 68855-54-9
Formule moléculaire SiO2
Quantité 500 g
Synonyme Filter Agent, Diatomaceous Earth, Flux-calcined, Celatom FW-14, Celite™ 545, Particle Size 0.02-0.1 mm, Kieselguhr, soda ash flux-calcined
SMILES O=[Si]=O
Poids moléculaire (g/mol) 60.08