Learn More
Terre de diatomées, J.T.Baker™
Code produit 15538774 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Seau en PE
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15538774 1 kg Seau en PE 1kg
15527944 500 g Flacon en verre ambré à col large 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15538774 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur E40608
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Chemical Identifiers
CAS 68855-54-9
Formule moléculaire CNa2O3
Poids moléculaire (g/mol) 105.988
Clé InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
CID PubChem 10340
ChEBI CHEBI:29377
Nom IUPAC disodique ; carbonate
SMILES C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Specifications
Nom chimique ou matériau Diatomaceous Earth
Conditionnement Seau en PE
Granulométrie 33 Micron
Gravité spécifique 1L = 2.30kg
Quantité 1 kg