Learn More
Terre de diatomées, non lavée,∽ 90 % SiO2 , MP Biomedicals™
Code produit 11431051 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11431051 1 kg
11441051 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11431051 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215760691
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 61790-53-2
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.083
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Diatomaceous silica
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nom IUPAC dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Diatomaceous Earth, Non-washed
Forme physique Poudre
Couleur Gris à blanc
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage ∽90%
Poids de la formule 60.04